Imprimer
Ammonium sulfate ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
31119-50KG 31119-1KG 31119-4X5KG 31119-5KG
31119-50KGEA 1560 EUR
31119-50KG 31119-1KG 31119-4X5KG 31119-5KG
Ammonium sulfate ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Ammonium sulfate
Formule: (NH₄)₂SO₄
Point de fusion: 350 °C
Densité: 1,760 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003391
Numéro CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Indice Merck: 13,00559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 6.0
Arsenic (As) Max. 0.2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 3 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0002 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.002 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.0001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Chloride (Cl) Max. 3 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm