Baryum sulfate 97.0-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
BaSO₄ Point de fusion: 1,580 °C Densité: 4,400 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003455 Numéro CAS: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 97.5 - 100.5 % |
Loss on ignition (600°C) | Max. 2.0 % |
Soluble in acid | Max. 0.3 % |
Soluble Ba-salts | complying |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Oxidizable S compounds | complying |
Residual solvents | complying |