Imprimer
Potassium thiocyanate ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
207799-100G 207799-2.5KG
207799-100GEA 38.5 EUR
207799-100G 207799-2.5KG
Potassium thiocyanate ≥99.0% ACS, Fluka™
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,89 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Indice Merck: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 5.3 - 8.7
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Matter consuming I (as I) complying
IR spectrum complying