Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
P0662-500GEA 83.2 EUR
P0662-500G P0662-1KG P0662-2.5KG P0662-4X2.5KG P0662-6X500G
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% ACS, Fluka™
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100 Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.003 %
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)