di-Ammonium hydrogénoorthophosphate 99-102%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques NF, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ammonium phosphate dibasique, Ammonium phosphate diammonium
Formule:
(NH₄)₂HPO₄ Point de fusion: 155 °C Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010891 Numéro CAS: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Indice Merck: 13,00546 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (1 %,25°C) | 7.6 - 8.2 |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.02 % |