Imprimer
Potassium hydroxyde 85-100.5%, en pastilles, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
06005-25KGEA 425 EUR
06005-25KG 06005-1KG 06005-4X5KG 06005-5KG 06005-6X1KG
Potassium hydroxyde 85-100.5%, en pastilles, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1,327 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Indice Merck: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 85.0 - 100.5 %
Total alkali (as KOH) Min. 85.0 %
Assay of K₂CO₃ Max. 1.0 %
Assay of Potassium (K) Min. 59.9 %
Aluminium (Al) Max. 10 ppm
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 1.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Total N Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying
Water insoluble substances complying
Residual solvents complying