Imprimer
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): tert-Butyle méthyle oxyde, MTBE
20256-2.5L 20256-1L 20256-202.7L
20256-2.5LEA 175 EUR
20256-2.5L 20256-1L HONC20256-202.7L
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.5% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Beilstein Number: 1730942
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 55.3 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Density (20°C) 0.736 - 0.744 g/ml
Refractive index (n 20/D) 1.362 - 1.376
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Autoignition Temperature 705 °F