Imprimer
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination gravimétrique de Na, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 1110 EUR
65210-25G 65210-5G
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique ≥99.0% (par analyse titrimétrique) pour détermination gravimétrique de Na, Fluka™
Acide (±)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 165 °C (24 hPa)
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064217
Numéro CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50