Imprimer
Ammonium formiate 99,0 Anhydrous basis HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Formiate d'ammonium
17843-250G 17843-50G
17843-250GEA 524 EUR
17843-250G 17843-50G
Ammonium formiate 99,0 Anhydrous basis HPLC, Fluka™
Ammonium formiate
Formule: HCO₂NH₄
Poids moléculaire: 63.06 g/mol
Point de fusion: 116 °C
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013103
Numéro CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Indice Merck: 13,00525
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the solution (c=10%) complying
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 2 %
pH (10 %, 20°C) 5.5 - 7.5
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 270 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02