Tétrahydrofuranne ≥99.9% sans inhibiteur, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
- Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
- Low UV impurity profile
- Low impurity gradient LC baseline
- Very low levels of non-volatile impurities
Formule:
C₄H₈O Point d'ébullition: 65 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –108 °C Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –21 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II REACH: 05-2114615188-48 Indice Merck: 12,09351 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
IR spectrum | complying |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Peroxides (as H₂O₂) | Max. 0.05 % |
APHA | Max. 10 |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.005 |
Absorbance at 315 nm | Max. 0.0044 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 275 nm | Max. 0.046 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.18 |
Absorbance at 245 nm | Max. 0.26 |
Absorbance at 212 nm | Max. 1.0 |
Explosion Limit | 11.8 % |
Vapor Density | 2.5 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.407 (lit.) |
Autoignition Temperature | 610 °F |