Ammonium nitrate ≥98%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
NH₄NO₃ Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011425 Numéro CAS: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Indice Merck: 13,00538 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.01 % |
pH (5 %, 25 °C) | 4.5 - 6.0 |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 3 ppm |
Nitrite (NO₂) | Max. 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |