Imprimer
Acide borique 99.5-100.5%, en poudre, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
11607-25KGEA 480 EUR
11607-25KG 11607-1KG 11607-2.5KG
Acide borique 99.5-100.5%, en poudre, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Acide borique
Formule: B(OH)₃
Point de fusion: 171 °C
Densité: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Indice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 100.5 %
Loss on drying (over silicagel, 5h) Max. 0.5 %
pH (3,3 %, 20 °C) 3.8 - 4.8
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.04 %
Organic matter complying
Residual solvents complying
Solubility in C₂H₅OH complying
Appearance of the solution complying
Completeness of the solution complying