Imprimer
Calcium chlorure, anhydre ≥97%, en poudre, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 95.9 EUR
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Calcium chlorure, anhydre ≥97%, en poudre, Fluka™
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: 1.900 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 765 °C
Densité: 2.150 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %