Imprimer
Sodium peroxodisulfate ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium persulfate
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
71890-500GEA 67.9 EUR
71890-500G 71890-1KG 71890-5KG
Sodium peroxodisulfate ≥99.0% (RT), Purum p.a.
Sodium peroxodisulfate
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: Na₂S₂O₈
Poids moléculaire: 238.11 g/mol
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003501
Numéro CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,08729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay Min. 99.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm