Acide orthophosphorique 85-90% pour HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃PO₄ Point d'ébullition: 158 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 21 °C Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | complying |
Assay | 85.0 - 90.0 % |
Density (D 20/4) | 1.680 - 1.720 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.06 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.04 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Vapor Pressure | 5 mmHg ( 25 °C) |
Vapor Density | 3.4 (vs air) |