Imprimer
Sodium hydroxyde ~50% en solution aqueuse pour HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
71686-1L 71686-2.5L
71686-1LEA 103 EUR
71686-1L 71686-2.5L
Sodium hydroxyde ~50% en solution aqueuse pour HPLC, Fluka™
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.525 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.500 - 1.540
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.1 %
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance 280 nm Max. 0.08
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 240 nm Max. 0.17
Suitability test (HPLC) complying