Imprimer
Sodium hydroxyde solution ≥32% dans l'eau pour le dosage de l'azote (max. 0,0001% N)
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L 30531-212KG
30531-1LEA 70.3 EUR
30531-1L 30531-2.5L 30531-4X5L 30531-5L 30531-6X1L 30531-4X2.5L HONC30531-212KG
Sodium hydroxyde solution ≥32% dans l'eau pour le dosage de l'azote (max. 0,0001% N)
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 120 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,350 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 31.5 - 32.5 %
Assay of Na₂CO₃ Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Total N Max. 0.0001 %