Hydrogène peroxyde 30% (p/p) dans l'eau contient un inhibiteur ACS
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₂O₂ Poids moléculaire: 34.01 g/mol Point d'ébullition: 150.2 Déc. (en chauffant) Point de fusion: –26 °C Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011333 Numéro CAS: 7722-84-1 UN: 2014 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,04798 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 29.0 - 32.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Titrable Acid | Max. 0.0006 meq/g |
Iron (Fe) | Max. 0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 2 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 2 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 2 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 5 ppm |
APHA | Max. 10 |
Vapor Density | 1 (vs air) |