Imprimer
Potassium permanganate 99,0 ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Permanganate de potassium
223468-25G 223468-500G
223468-25GEA 56.4 EUR
223468-25G 223468-500G
Potassium permanganate 99,0 ACS, Fluka™
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %