Sodium fluorure ≥99%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaF Point d'ébullition: 1,704 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 990 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003524 Numéro CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,08691 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 98.5 - 100.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.02 % |
Loss on drying (150°C) | Max. 0.2 % |
Loss on drying (130 °C, 3 h) | Max. 0.5 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Free acid (as HF) | Max. 0.05 % |
Free alkali (as NaOH) | Max. 0.04 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Sodium Hexafluorosilicicate ( Na₂SiF₆) | Max. 0.1 % |
Fluorosilicate (SiF₆) | complying |
Chloride (Cl) | Max. 10 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Sulfite (SO₃) | Max. 0.005 % |
Appearance of the solution | complying |