Imprimer
Potassium chromate ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chromate de potassium
31250-1KG 31250-250G
31250-1KGEA 294 EUR
31250-1KG 31250-250G
Potassium chromate ≥99.5%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, Fluka™
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point d'ébullition: 1.000 °C
Point de fusion: 968.3 °C
Densité: 2.732 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,07784
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.6 - 9.8
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %