Imprimer
Sodium chlorure ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
S9888-2.5KGEA 151 EUR
S9888-2.5KG S9888-10KG S9888-1KG S9888-25KG S9888-500G S9888-50KG S9888-5KG S9888-20KG
Sodium chlorure ≥99.0% ACS, Fluka™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1.465 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 800 °C
Densité: 2.160 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) complying
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 2 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Bromide (Br) Max. 0.01 %
Chlorate, Nitrate (as NO₃) Max. 0.003 %
Iodide (I) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.004 %