Imprimer
Lithium carbonate ≥99%, Purum, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
13010-100KGEA 7810 EUR
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
Lithium carbonate ≥99%, Purum, Fluka™
Lithium carbonate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: Li₂CO₃
Point d'ébullition: 1,300 °C
Point de fusion: 720 °C
Densité: 2,110 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011084
Numéro CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.03 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.3 %