Cyanure de sodium 95,0 ACS, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium cyanure
Formule:
CNNa Poids moléculaire: 49.01 g/mol Point d'ébullition: 1.407 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 563 °C Densité: 1.600 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003523 Numéro CAS: 143-33-9 EINECS: 205-599-4 UN: 1689 ADR: 6.1 I Indice Merck: 13,08679 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 95.0 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Sulfide (S) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.15 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |
Thiocyanate (SCN) | Max. 0.02 % |