Potassium cyanure ≥97.0%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
KCN Point de fusion: 634,5 °C Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011397 Numéro CAS: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Indice Merck: 13,07709 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 97 % |
Iron (Fe) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.5 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.04 % |
Sulfide (S) | Max. 0.0005 % |
Thiocyanate (SCN) | Max. 0.01 % |