Imprimer
Potassium bromate, desséché ≥99.8% (base substance sèche, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bromate de potassium
60085-250G 60085-50G
60085-250GEA 121 EUR
60085-250G 60085-50G
Potassium bromate, desséché ≥99.8% (base substance sèche, RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
Poids moléculaire: 167 g/mol
Point d'ébullition: 425 °C
Point de fusion: 409 °C
Densité: 3.270 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07779
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substance) 99.8 - 100.5 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 9.0
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying
Loss on drying (150°C) Max. 0.1 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Bromide (Br) complying
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm