m-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,3-Dimethylbenzene
Beilstein Number: 605441
RTECS Number: ZE2275000
UNSPSC Code: 12190000
Formule:
C₈H₁₀ Point d'ébullition: 138-139 °C (1,013 hPa) Point de fusion: -48 °C Densité: 0,87 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 25 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008536 Numéro CAS: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN: 1307 ADR: 3,III Indice Merck: 12,10214 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.496 - 1.498 |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
o-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
p-Xylene (GC) | Max. 0.5 % |
Sum of the isomers (GC) | Max. 0.5 % |
Ethyl benzene (GC) | Max. 1.0 % |
Toluene (GC) | Max. 0.5 % |
Explosion Limit | 7 % |