o-Xylène ≥99.0% (par GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,2-Dimethylbenzene
Beilstein Number: 1815558
Formule:
C₈H₁₀ Point d'ébullition: 7,6 %(V) Point de fusion: -25 °C Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008519 Numéro CAS: 95-47-6 EINECS: 202-422-2 UN: 1307 ADR: 3,III Indice Merck: 12,10214 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.0 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.504 - 1.506 |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aluminium (Al) | Max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | Max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | Max. 0.5 ppm |
Lithium (Li) | Max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | Max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | Max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.1 ppm |
m-, p-Xylene (GC) | Max. 0.6 % |
Toluene (GC) | Max. 0.4 % |
Explosion Limit | 7 % |
Vapor Density | 3.7 (vs air) |