Imprimer
Toluène ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML 34866-45L-RC 34866-200L-RC
34866-1LEA 123 EUR
34866-1L 34866-2.5L 34866-4X2.5L 34866-100ML HONC34866-45L-RC HONC34866-200L-RC
Toluène ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Toluène
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formule: C₆H₅CH₃
Poids moléculaire: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 7.1 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Indice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Thiophene Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 350 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 288 nm Max. 0.50
Absorbance at 286 nm Max. 1.00
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)