Tétrachloroéthylène ≥99.9%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachloroethene
, Perchloréthylène
, Ethylène tétrachlorure
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formule:
C₂Cl₄ Poids moléculaire: 165,83 g/mol Point d'ébullition: 120-122 °C (1,013 hPa) Point de fusion: -22 °C Densité: 1,622…1.624 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000834 Numéro CAS: 127-18-4 EINECS: 204-825-9 UN: 1897 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,09332 |
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.90 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 305 nm | Max. 0.10 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.20 |
Absorbance at 295 nm | Max. 0.30 |
Absorbance at 290 nm | Max. 1.0 |
APHA | Max. 10 |
Vapor Pressure | 13 mmHg ( 20 °C) |
Vapor Density | 5.83 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.505 (lit.) |