Méthyl-2 butane ≥99.5%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formule:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Point d'ébullition: 28 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –160 °C Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C) Point éclair: <–35 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009338 Numéro CAS: 78-78-4 EINECS: 201-142-8 UN: 1265 ADR: 3,I |
|
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Absorbance at 400 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.07 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.30 |
Absorbance at 192 nm | Max. 1.0 |
Vapor Density | 2.6 (vs air) |
Autoignition Temperature | 788 °F |