Imprimer
Butanol-1 ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
34867-4X2.5L 34867-2.5L 34867-1L 34867-6X1L
34867-4X2.5LEA 907 EUR
34867-4X2.5L 34867-2.5L 34867-1L 34867-6X1L
Butanol-1 ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
Butanol-1
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 969148
RTECS Number: 200-751-6
UNSPSC Code: EO1400000
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 119 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: <-90 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Indice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) Min. 99.70 %
APHA Max. 10
Non-volatile matter Max. 0.001 %
IR spectrum complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₃H₇COOH) Max. 0.002 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance 280 nm Max. 0.01
Absorbance at 260 nm Max. 0.04
Absorbance at 240 nm Max. 0.10
Absorbance at 235 nm Max. 0.10
Absorbance at 225 nm Max. 0.50
Absorbance at 220 nm Max. 0.70
Absorbance at 210 nm Max. 1.0