Imprimer
Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par GC), BioSyn™ pour biosynthèse, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 473 EUR
91707-10X1ML 91707-250ML
Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par GC), BioSyn™ pour biosynthèse, pour HPLC, Burdick & Jackson™
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Indice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index n20/D 1.3 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance at 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9
APHA Max. 25