Imprimer
Acide trifluoroacétique additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40967-10X1ML 40967-1L 40967-10ML 40967-5X10ML
40967-10X1MLEA 266 EUR
40967-10X1ML 40967-1L 40967-10ML 40967-5X10ML
Acide trifluoroacétique additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Acide trifluoroacétique
Beilstein Number: 742035
Formule: C₂HF₃O₂
Point d'ébullition: 72 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -15 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Indice Merck: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.3 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.02 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Sulfite (SO₃) Max. 10 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Absorbance at 320 nm Max. 0.025
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.04
Absorbance 280 nm Max. 0.05
Absorbance at 270 nm Max. 0.1
Absorbance at 260 nm Max. 0.9