Imprimer
Acide citrique, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, E330, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
27109-1KG 27109-2.5KG 27109-25KG 27109-6X1KG 27109-6X2.5KG 27109-100G
27109-1KGEA 90 EUR
27109-1KG 27109-2.5KG 27109-25KG 27109-6X1KG 27109-6X2.5KG 27109-100G
Acide citrique, anhydre 99.5-100.5% (base anhydre), Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, E330, Fluka™
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Poids moléculaire: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 153…159 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Indice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Sulfated ash Max. 0.05 %
Aluminium (Al) Max. 0.2 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Oxalate (as Oxalic acid) Max. 100 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Reaction against H₂SO₄ complying
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying
Explosion Limit 8 %, 65 °F