Acide acétique solution 49-51% (par analyse titrimétrique) dans l'eau pour HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCOOH Point d'ébullition: 117…118 °C (1,013 hPa) Point de fusion: 4 °C Point éclair: >60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
assay (HPLC) | Min. 99 % |
water (Karl Fischer) | Max. 0.5 % |
identity (NMR) | complying |
melting range | 171 - 175 °C |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.01 |
Absorbance at 270 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.05 |