Imprimer
Acide acétique ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 796 EUR
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Acide acétique ≥99.99% (sur base traces de métaux)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F