Acétone ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthyle cétone
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Formule:
CH₃COCH₃ Poids moléculaire: 58.08 g/mol Point d'ébullition: 55…57 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 14.3 %(V) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Indice Merck: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Transmittance at 330 nm | Min. 15 % |
Transmittance at 335 nm | Min. 50 % |
Transmittance at 340 nm | Min. 80 % |
Transmittance from 350 nm | Min. 98 % |
Vapor Density | 2 (vs air) |
Vapor Pressure | 184 mmHg ( 20 °C) |