Acétone ≥99.8% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule:
CH₃COCH₃ Point d'ébullition: 55…57 °C (1,013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 14,3 %(V) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Indice Merck: 13,00067 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for residue analysis | max. 5 ng/l |
Vapor Density | 2 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.359 (lit.) |