Imprimer
Calcium chlorure hexahydraté 97-103%, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Calcium chlorure à 6 molécules d'eau
12074-1KG 12074-2.5KG 12074-6X2.5KG
12074-1KGEA 91.7 EUR
12074-1KG 12074-2.5KG 12074-6X2.5KG
Calcium chlorure hexahydraté 97-103%, Conforme aux spécifications analytiques Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Calcium chlorure hexahydraté
  • Contains ≤0.0001% Al.
Formule: CaCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 219.08 g/mol
Point d'ébullition: 1.900 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 1.680 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149616
Numéro CAS: 7774-34-7
Indice Merck: 13,01660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Transition Temp solidification point 28-30 °C
Identity complying
Assay 97.0 - 103.0 %
Solidification range 28 - 30 °C
Acid. or alk. react. impurities complying
Aluminium (Al) Max. 1 ppm
Arsenic (As) Max. 1 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Magnesium and alkali metals Max. 0.3 %
Fluoride (F) Max. 40 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying