Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium hyposulfite pentahydraté
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
31459-1KGEA 82.4 EUR
31459-1KG 31459-5KG 31459-6X1KG
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99.5%, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Poids moléculaire: 248.19 g/mol
Point d'ébullition: Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 48 °C (déc.)
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Indice Merck: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 7.5
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 8.4
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.1 %
Sulfide (S) Max. 0.0001 %
Total N Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying