Imprimer
Sodium molybdate dihydraté 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
13315-1KG 13315-2.5KG
13315-1KGEA 635 EUR
13315-1KG 13315-2.5KG
Sodium molybdate dihydraté 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Fluka™
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 241.95 g/mol
Point de fusion: 100 °C (–H₂O de crystall.)
Densité: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
Indice Merck: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (140°C, 3h) 14.0 - 16.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying