Imprimer
Sodium carbonate décahydraté 99.5-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Soda
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
13414-1KGEA 72.8 EUR
13414-1KG 13414-50KG 13414-2.5KG 13414-6X1KG
Sodium carbonate décahydraté 99.5-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, FCC, Ph. Eur., E500, Fluka™
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Poids moléculaire: 286.14 g/mol
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1.460 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (excluding dried substance) 99.5 - 100.5 %
Assay of Na₂CO₃ 36.7 - 40.0 %
Loss on drying 55.0 - 65.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.02 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Alkali hydroxide, -bicarbonates complying
Residual solvents complying