Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥99.5% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
S9640-500GEA 58.4 EUR
S9640-500G S9640-2.5KG S9640-4X2.5KG S9640-6X500G
di-Sodium tétraborate décahydraté ≥99.5% ACS, Fluka™
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 742 °C (anhy.) ≥ 62 °C (–H₂O de crystall.)
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ADR: 3
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5 - 105.0 %
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 10 ppm