di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-103.0%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
Formule:
Na₂B₄O₇·10H₂O Point de fusion: >= 62 °C,Elimination of water of crystallisation.742 °C.anhydrous substance Densité: 1,7 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149193 Numéro CAS: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Indice Merck: 13,08662 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 103.0 % |
pH (4 %, 20°C) | 9.0 - 9.6 |
Ammonium (NH₄) | Max. 10 ppm |
Arsenic (As) | Max. 3 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 100 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |
Carbonate and bicarbonate | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |