Iode 99.8-100.5%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
I₂ Densité: 4,930 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8,III Indice Merck: 13,05036 |
Résultats des tests de spécification
Vapor Density | 9 (vs air) |
Assay | 99.8 - 100.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.03 % |
Bromide, chloride (as Cl) | Max. 0.01 % |
Residual solvents | complying |
Vapor Pressure | 0.31 mmHg ( 25 °C) |