Imprimer
Sodium chlorure 0,5 mol/l 0,5 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
85812.290EA 49.7 EUR
85812.290
Sodium chlorure 0,5 mol/l 0,5 N en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5