Imprimer
Acide nitrique 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H262-43EA 135.6 EUR
H262-43 H262-01
Acide nitrique 10%, StandARd®, Macron Fine Chemicals™
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63,01 g/mol
Densité: 1,05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HNO₃)(g/100 mL) 9.5 - 10.5