Imprimer
Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétonitrile:Méthanol:2-Propanol:Eau
84897.290EA 84.6 EUR
84897.290 84897.320
Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Acétonitrile:Méthanol:Propanol-2:Eau
Point éclair: 10 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (215 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test