Propanol-2 : Eau (50:50) (v/v), HiPerSolv CHROMANORM® solution de lavage, pour LC-MS
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Propanol : Eau
Densité:
0,893 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
UN:
1219 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 10 % |
Transmittance (210 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (255 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |